Learn More
Bis(2-methoxyethyl)ether, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(2-methoxyethyl) ether |
| Schmelzpunkt | -64.0°C |
| Dichte | 0.9370g/mL |
| Siedepunkt | 162.0°C |
| Flammpunkt | 51°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
| Strukturformel | (CH3OCH2CH2)2O |
| Brechungsindex | 1.4070 to 1.4090 |
| Menge | 100 mL |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Methoxyethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.