Learn More
Bis(2-Hydroxyethyl)-Imino-Tris-(Hydroxymethyl)-Methan, Extra Pure, SLR, Biologischer Puffer, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| CAS | 6976-37-0 |
| Schmelzpunkt | 103°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 8.8 to 9.6 |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Summenformel | C8H19NO5 |
| MDL-Nummer | 2853 |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 209.24g/mol |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.