Learn More
Bis(2-ethylhexyl)sebacat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
5000 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458706 250 mL -
11448706 1000 mL -
11468706 5000 mL 5000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16049.AK
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-62-3 | C26H50O4 | 426.68 g/mol
Bis(2-ethylhexyl) sebacate is used as a plasticizer. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-ethylhexyl)-Sebacat wird als Weichmacher verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.1 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-62-3
Summenformel C26H50O4
Molekulargewicht (g/mol) 426.68
MDL-Nummer MFCD00009497
InChI-Schlüssel VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
PubChem CID 31218
IUPAC-Name 1,10-bis(2-ethylhexyl) decanedioate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Dichte 0.914
Siedepunkt 211°C to 213°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.451
Menge 250 mL
Merck Index 14,1251
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.1g/L at 20°C).
Formelmasse 426.68
Reinheit (%) 95%