Learn More
Bis(2-Ethylhexyl) Phosphat, TRC
Artikelnummer. 30136996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136996 10 g 10 Gramm
30134187 5 g 5 Gramm
30003975 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136996 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB43386510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-07-7
Summenformel C16 H35 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 322.42
Synonym 1-Hexanol, 2-ethyl-, hydrogen phosphate (7CI), 2-Ethyl-1-hexanol hydrogen phosphate, A 208, A 208 (phosphate), Baysolvex D 2EHPA, Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Bis(2-ethylhexyl) orthophosphate, Bis(2-ethylhexyl) phosphate, D 2EHPA, DEHAP, DP 8, DP 8R, Di(2-ethylhexyl) phosphate, Di(2-ethylhexyl)orthophosphoric acid, Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphate, Dioctyl hydrogen phosphate, Dioctyl orthophosphate, Dioctyl phosphate, HDEHP, HDEHPA, Hostarex PA 216, Hydrogen bis(2-ethylhexyl) phosphate, JB 58, LB 58, O,O-Bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid, O,O-Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid, Orthophosphoric acid 2-ethylhexyl alcohol diester, P 204, P 204 (acid), Phoslex A 208, Phosphoric acid di(2-ethylhexyl) ester, TOPS 99
IUPAC-Name bis(2-eEhylhexyl)hydrogenphosphat
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)
Formelmasse 322.2273