Learn More
Bis(2 -ethylhexyl)-Phosphat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 11383387
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383387 2 kg 2 Kilogramm
11393387 100 g 100 Gramm
11373387 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 017723.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Extraktion von Metallen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-07-7
Summenformel C16H35O4P
Molekulargewicht (g/mol) 322.43
MDL-Nummer MFCD00009492
InChI-Schlüssel SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
IUPAC-Name bis(2-eEhylhexyl)hydrogenphosphat
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Schmelzpunkt -50°C
Farbe Farblos
Dichte 0.965 g/mL
pH 2 to 3
Siedepunkt 48°C (12 mmHg)
Flammpunkt 171°C (340°F)
Prozentgehaltsbereich 95%
Brechungsindex 1.442
Menge 2 kg
UN-Nummer UN1902
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 322.43
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit