Learn More
Bis(2-ethylhexyl)-Adipat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10167460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10167460 250 g Glasflasche 250 Gramm
10547362 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10025353 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10167460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 402462500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-23-1
Summenformel C22H42O4
Molekulargewicht (g/mol) 370.57
MDL-Nummer MFCD00009496
InChI-Schlüssel SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
IUPAC-Name Bis(2-Ethylhexyl)-Hexandioat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) adipate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -76.0°C
Dichte 0.9240g/mL
Siedepunkt 210.0°C to 218.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 196°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480
Menge 250 g
Relative Dichte 0.924
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
Viskosität 13-15 mPa.s (20°C)
Formelmasse 370.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit