Learn More
Bis(2-ethylhexyl)-Adipat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3759095
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103-23-1
C22H42O4
370.57
MFCD00009496
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
7641
CHEBI:34675
Bis(2-Ethylhexyl)-Hexandioat
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103-23-1
C22H42O4
370.57
MFCD00009496
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
7641
CHEBI:34675
Bis(2-Ethylhexyl)-Hexandioat
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) adipate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -76.0°C
Dichte 0.9240g/mL
Siedepunkt 210.0°C to 218.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 196°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480
Menge 250 g
Relative Dichte 0.924
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
Viskosität 13-15 mPa.s (20°C)
Formelmasse 370.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig