Learn More
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether, TRC
Artikelnummer. 30345682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345682 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345682 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB43040510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl] Ether
CAS 166330-10-5
Summenformel C36H28OP2
Menge 10 g
Synonym 1,1'-[(Oxydi-2,1-phenylene)]bis[1,1-diphenylphosphine], (Oxydi-2,1-phenylene)bis[diphenylphosphine], 1,1'-Oxybis[2,1-phenylenebis(diphenylphosphine)], 2,2'-Bis(diphenylphosphino)diphenyl Ether, Bis[2-(diphenylphosphanyl)phenyl] Ether, Bis[2-(diphenylphosphine)phenyl] Ether, DPE-phos
InChI-Formel InChI=1S/C36H28OP2/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3OC4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
IUPAC-Name [2-(2-diphenylphosphanylphenoxy)phenyl]-diphenylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 538.55
Formelmasse 538.1615