Learn More
Bis[2-(Diphenylphosphino)ethyl]Ammoniumchlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455596
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455596 250 mg 250 Milligramm
15435596 1 g 1 Gramm
15445596 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60250.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 66534-97-2 | C28H30ClNP2 | 477.95 g/mol
It is involved in the Synthesis of the new chiral aminodiphosphine ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist an der Synthese der neuen chiralen Aminophosphin-Liganden beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66534-97-2
Summenformel C28H30ClNP2
Molekulargewicht (g/mol) 477.95
MDL-Nummer MFCD00061569
InChI-Schlüssel AVDUVHMGGDOIQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-diphenylphosphino ethyl amine hydrochloride, bis 2-diphenylphosphino ethyl ammonium chloride, bis 2-diphenylphosphanyl ethyl amine hydrochloride, ethanamine, 2-diphenylphosphino-n-2-diphenylphosphino ethyl-, hydrochloride, 2-diphenylphosphanyl-n-2-diphenylphosphanyl ethyl ethan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 21144848
IUPAC-Name 2-Diphenylphosphanyl-N-(2-diphenylphosphanylethyl)ethanamin; Hydrochlorid
SMILES Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Schmelzpunkt 175°C to 180°C
Strukturformel [(C6H5)2PCH2CH2]2NH2Cl
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 477.95
Reinheit (%) ≥97%