Learn More
Bis(2-Cyanoethyl)phenylphosphin, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(2-cyanoethyl)phenylphosphine |
| Schmelzpunkt | 72°C to 73°C |
| Siedepunkt | 176°C to 178°C (0.5 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3464 |
| Formelmasse | 216.22 |
| Physikalische Form | Kristallin |