Learn More
Bis(2-cyanethyl)-Ether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454463
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454463 10 g 10 Gramm
11464463 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454463 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11005.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1656-48-0 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1656-48-0
Summenformel C6H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.143
MDL-Nummer MFCD00001960
InChI-Schlüssel BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-cyanoethyl ether, 2-cyanoethyl ether, 3,3'-oxydipropionitrile, propanenitrile, 3,3'-oxybis, ether, bis 2-cyanoethyl, 2,2'-dicyanodiethyl ether, propionitrile, 3,3'-oxydi, 3-2-cyanoethoxy propanenitrile, beta,beta'-dicyanodiethyl ether, unii-uf1uoo2pho
PubChem CID 15452
IUPAC-Name 3-(2-Cyanoethoxy)propannitril
SMILES C(COCCC#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (2-cyanoethyl) ether
Dichte 1.043
Siedepunkt 119°C to 121°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 10 g
Formelmasse 124.11
Reinheit (%) 98%