Learn More
Bis(2-Bromethyl)-Ether, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416780 25 g 25 Gramm
11406780 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416780 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11510.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5414-19-7 | C4H8Br2O | 231.915 g/mol
Bis(2-bromoethyl) ether is used dfor synthesis of heterocyclic and crown ether. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-bromoethyl)-Äther wird zur Synthese von heterocyclischem und Kronenether verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5414-19-7
Summenformel C4H8Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.915
MDL-Nummer MFCD00039196
InChI-Schlüssel FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-bromoethyl ether, 1-bromo-2-2-bromoethoxy ethane, 2-bromoethyl ether, 2,2'-dibromodiethyl ether, ethane, 1,1'-oxybis 2-bromo, ether, bis 2-bromoethyl, beta,beta'-dibromodiethyl ether, 2,2-dibromodiethyl ether, 2-bromoethylether
PubChem CID 21521
IUPAC-Name 1-Brom-2 -(2-Bromethoxy)ethan
SMILES C(CBr)OCCBr
Specifica
Chemischer Name oder Material Bis(2-bromoethyl) ether
Dichte 1.845
Siedepunkt 92°C to 93°C (12 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.514
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1098335
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 231.93
Reinheit (%) 96%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.