Learn More
Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)Kupfer(II), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399657
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11399657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041279.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 14040-05-2 | C22H38CuO4 | 430.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14040-05-2
Summenformel C22H38CuO4
Molekulargewicht (g/mol) 430.09
MDL-Nummer MFCD00058920
InChI-Schlüssel JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
PubChem CID 91663146
SMILES [Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
Schmelzpunkt 198°C
Siedepunkt 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
IUPAC-Name copper(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
Formelmasse 430.05
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Pulver