Learn More
Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)calcium(II), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338718 2 g 2 Gramm
11308718 0.5 g 0.50 Gramm
11318718 10 g 10 Gramm
11328718 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11338718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041589.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118448-18-3 | C22H38CaO4 | 406.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118448-18-3
Summenformel C22H38CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 406.62
MDL-Nummer MFCD00064757
InChI-Schlüssel DOOFPPIHJGRIGW-OLHSYEKISA-L
Synonym ca tmhd 2, calcium bis dipivaloylmethanate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato calcium
PubChem CID 14598209
IUPAC-Name Kalzium;(Z)-2,2,6,6 -Tetramethyl-5 -Oxohept-3 -en-3-olat;(E)-2,2,6,6 -Tetramethyl-5 -Oxohept-3 -en-3-olat
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium(II)
Schmelzpunkt 202°C to 206°C
Siedepunkt 205°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 2 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 406.57
Reinheit (%) 99.99%
Physikalische Form Pulver