Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)barium(II), 99.99 % (Metallbasis ohne Sr) Sr< 500ppm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II) |
| Schmelzpunkt | 200°C |
| Siedepunkt | 225°C (0.3 mmHg) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Sr) Sr <500 ppm |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1564 |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Formelmasse | 503.85 |
| Reinheit (%) | 99.99% |
| Physikalische Form | Pulver |