Learn More
Bis(1,5-Cyclooctadien)rhodium(I) Hexafluoroantimonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) hexafluoroantimonate |
Farbe | Braun |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3077 |
IUPAC-Name | bis(Cycloocta-1,5-dien)hexafluorostibanuidrhodium |
Formelmasse | 555.01 |
Physikalische Form | Kristallpulver |