Learn More
Bis(1,5-Cyclooctadien)rhodium(I) Hexafluoroantimonat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059872
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
130296-28-5
C16H24F6RhSb
555.02
MFCD11113031
BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i hexafluoroantimonate
16689296
[Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
130296-28-5
C16H24F6RhSb
555.02
MFCD11113031
BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i hexafluoroantimonate
16689296
[Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) hexafluoroantimonate
Farbe Braun
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3077
IUPAC-Name Cycloocta-1,5-dien;hexafluorantimony(1-);rhodium
Formelmasse 555.01
Physikalische Form Kristallpulver