Learn More
Biphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473983 5000 g 5000 Gramm
11463983 250 g 250 Gramm
11453983 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11473983 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10265.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 92-52-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
Biphenyl used in combination with Li metal for the generation of activated Ca metal. It is also used as important starting material for the production of polychlorinated biphenyls. It is also an intermediate for the production of a host of other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biphenyl, das in Kombination mit Li-Metall zur Erzeugung von aktiviertem Ca-Metall verwendet wird. Wird auch als wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von polychlorierten Biphenylen verwendet. Ist auch ein Zwischenprodukt für die Herstellung einer Vielzahl anderer organischer Verbindungen
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-52-4
Summenformel C12H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00003054
InChI-Schlüssel ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl, phenylbenzene, diphenyl, 1,1'-diphenyl, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
PubChem CID 7095
ChEBI CHEBI:17097
IUPAC-Name 1,1'-Biphenyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 254°C to 255°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Geruch Pleasant
Menge 5000 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1634058
Merck Index 14,3314
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 99%