Learn More
Alfa Aesar™ Biphenyl-4-Thiocarboxamid, 97 %
Artikelnummer. 15448817
Change view
Click to view available options
Menge:
5g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448817 5g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15448817 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H52225.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-4-thiocarboxamide
CAS 13363-50-3
Summenformel C13H11NS
MDL-Nummer MFCD02179225
Menge 5g
Synonym 1,1'-biphenyl-4-carbothioamide, 4-biphenylthioamide, biphenyl-4-carbothioic acid amide, 4-biphenylthiocarboxamide, 4-phenylthiobenzamide, 4-phenylbenzene-1-carbothioamide, biphenyl-4-carbothioamide, biphenyl-4-thiocarboxamide, acmc-20amoc
InChI-Schlüssel HYDDAJTWPBWUOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
IUPAC-Name 4-Phenylbenzolcarbothioamid
Molekulargewicht (g/mol) 213.298
PubChem CID 15785125
Formelmasse 213.3
Reinheit (%) 97%