Learn More
Biphenyl-4-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040210
45.11 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
144432-80-4
C18H21BO2
280.17
MFCD07368291
REDKQKNJWVIPIO-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylboronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-biphenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, 2-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl diphenyl
11989651
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-Phenylphenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
144432-80-4
C18H21BO2
280.17
MFCD07368291
REDKQKNJWVIPIO-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylboronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-biphenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, 2-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl diphenyl
11989651
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-Phenylphenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese und in der Pharmazie.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Biphenyl-4-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 280.17
Reinheit (%) 97%