Learn More
Biphenyl-4-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446368 5 g 5 Gramm
15436368 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59919.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 144432-80-4 | C18H21BO2 | 280.17 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese und in der Pharmazie.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144432-80-4
Summenformel C18H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 280.17
MDL-Nummer MFCD07368291
InChI-Schlüssel REDKQKNJWVIPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylboronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-biphenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, 2-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl diphenyl
PubChem CID 11989651
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-Phenylphenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-4-boronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 280.17
Reinheit (%) 97%