Learn More
Biphenyl-4-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese und in der Pharmazie.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Biphenyl-4-boronic acid pinacol ester |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 280.17 |
| Reinheit (%) | 97% |