Learn More
Biphenyl-3 -Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058480
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11368496
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17552.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5122-95-2 | C12H11BO2 | 198.028 g/mol
It is a biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor. It is evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors. It is a reactant involved in coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide and direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Handelt sich um ein biologisches Reagenz, das als boronat-unterstützter fluorogener Chemosensor verwendet wird. Wird auf pharmakologische Aktivität als Fettsäureamid-Hydrolasehemmer bewertet. Ist ein Reaktiosnmittel, das an der Kopplung mit Kaliumcyanat, Chinonen oder fluorhaltigem markiertem N-Hydroxyphthalimid und der direkten C-H-Arylierung von elektronenarmen Heterocyclen beteiligt ist.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5122-95-2
Summenformel C12H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 198.028
MDL-Nummer MFCD01318102
InChI-Schlüssel GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-biphenylboronic acid, biphenyl-3-boronic acid, 1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, biphenyl-3-ylboronic acid, 3-phenylphenyl boranediol, 3-phenylphenyl boronic acid, 3-biphenyl boronic acid, 3-phenylbenzeneboronic acid, 3-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenyl-3-yl boronic acid
PubChem CID 2734315
IUPAC-Name (3-Phenylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC=C2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-3-boronic acid
Schmelzpunkt 206°C to 211°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 2836311
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.03
Reinheit (%) 98%