Learn More
Biphenyl-3,3',5,5'-Tetracarbonsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16677042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16677042 100 mg 100 Milligramm
16667042 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16677042 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 465831000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4371-28-2
Summenformel C16H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 330.25
MDL-Nummer MFCD16621475
InChI-Schlüssel QURGMSIQFRADOZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name [1,1'-Biphenyl]-3,3',5,5'-Tetracarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Alpha-Vektor BIPHENYLTETRACARBOXYLICACID
Chemischer Name oder Material Biphenyl-3,3 ',5,5 '-tetracarboxylic acid
Schmelzpunkt >400°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Konform
Prozentgehaltsbereich 94,0 bis 106,0 % (Titration mit HClO4)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
UN-Nummer 3077
Formelmasse 330.25
Physikalische Form Pulver oder kristalliner Feststoff