Learn More
Biphenyl-2-Carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479922 100 g 100 Gramm
11459922 5 g 5 Gramm
11469922 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479922 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12049.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. he reaction of 2?-substituted biphenyl-2-carboxylic acids (where the 2?-substituent is H, CO2H, NO2, Cl, OMe, or CO2Me) with lead tetra-acetate in refluxing benzene solution, under a nitrogen atmosphere, affords 3,4-benzocoumarin as a major organic product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die Reaktion von 2′-substituierten Biphenyl-2-Carboxylsäuren (bei denen der 2′-Substituent H, CO2H, NO2, Cl, OMe oder CO2Me ist) mit Bleitetraacetat bei der zurückfließenden Benzollösung unter einer Stickstoffatmosphäre erzielt 3,4-Benzocoumarin als wichtiges organisches Produkt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 947-84-2
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.221
MDL-Nummer MFCD00002463
InChI-Schlüssel ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
IUPAC-Name 2-Phenylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Siedepunkt 343°C to 344°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 974075
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%