Learn More
Biochrom Biowave 3+
Artikelnummer. 17223064
Click to view available options
Enthält:
Spektralphotometer
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität, integrierter serieller Drucker
Spektralphotometer, integrierter serieller Drucker
Schnittstelle:
Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software
Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität
Drucker inklusive:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17223064
Marke: Biochrom 80300738
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Biowave 3+ offers all the capabilities of a research grade UV/Vis spectrophotometer. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth. The robust design and reasonable cost make it great for students.
  • UV-Vis-Spektralphotometer mit einer Bandbreite von 3 nm
  • Verfügt über einen USB-Anschluss für die Datenerfassung
  • Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden, einschließlich Nukleinsäure-Quantifizierung (DNA, RNA und Oligonukleotide), Proteinassays und für Messungen der Zellkulturdichte (OD600)
  • Nukleinsäure-Scans zur Reinheitskontrolle
  • Geringe Volumina für die Verwendung mit Mikrovolumenküvetten
  • Neuartige Optik mit einer Xenon-Quelle für lange Lampenlebensdauer und niedrige Betriebskosten
  • Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
  • Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
  • Spektralphotometer mit 2 Jahres-Garantie und Xenon-Blitzlampe mit 3 Jahres-Garantie
  • IQ/OQ verfügbar
Spezifikation
Höhe der Strahlmitte 15 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,3 in.
Tiefe (metrisch) 390 mm
Detektortyp Twin-CMOS-Array
Display Graphic LCD
Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch
Lichtquelle Xenon-Blitz
Produktlinie Biowave 3
Spektren-Bandbreite 3 nm
Typ UV-Vis Spektralphotometer
Spannung 100/115/220/230 V
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) UV-Vis-Spektralphotometrie
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrovolumen Küvette
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Enthält Spektralphotometer, integrierter serieller Drucker
Schnittstelle Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software
Monochromator Flachgitter
Geräuschpegel ± 0,005 Spitze bis Spitze ± 0,002 RMS
Photometrische Linearität ±1,3 % oder ±0,008 A, je nachdem, welcher Wert bei 546 nm größer ist
Photometrischer Bereich -0,3 bis 2,5 A, 0,3 bis 199 %T
Photometrische Wiederholbarkeit ±0,002 bis 0,5 A bei 546 nm
Drucker inklusive Ja
Form Round
Streulicht < 0,5 %T 340 nm
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ± 1 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 6,6 lb.
Gewicht (metrisch) 3 kg
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 260 mm