missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Biotinylated Human TIGIT Protein, Avitag™,His Tag

Recommended for biopanning

auf Anfrage

Spezifikation

Zugriffsnummer AAI01290
Molekulargewicht 16.8 kDa
Quelle Biotinylated Human TIGIT, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (TIT-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 22 - Pro 141 (Accession # Q495A1-1).
Immunogen Met 22 - Pro 141
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15807787
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TIT-H82E5-200UG
200 µg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15817787
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TIT-H82E5-25UG
25 µg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains (TIGIT) is also known as V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), V-set and transmembrane domain-containing protein 3 (VSTM3),which belongs to single-pass type I membrane protein containing an immunoglobulin variable domain, a transmembrane domain and an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM). TIGIT is expressed at low levels on peripheral memory and regulatory CD4+ T-cells and NK cells and is up-regulated following activation of these cells (at protein level). TIGIT binds with high affinity to the poliovirus receptor (PVR) which causes increased secretion of IL10 and decreased secretion of IL12B and suppresses T-cell activation by promoting the generation of mature immunoregulatory dendritic cells.

This protein carries an Avi tag (Avitag™) at the C-terminus, followed by a polyhistidine tag. The protein has a calculated MW of 16.8 kDa. The protein migrates as 18-25 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

AAI01290
Biotinylated Human TIGIT, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (TIT-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 22 - Pro 141 (Accession # Q495A1-1).
-20°C
TIGIT
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
16.8 kDa
Met 22 - Pro 141
TIGIT,VSIG9,VSTM3
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications