Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human IL-7 R alpha / CD127 Protein, Fc, Avitag™
Biotinylated Protein
auf Anfrage
Spezifikation
Molekulargewicht 53.3 kDa
Quelle Biotinylated Human IL-7 R alpha, Fc,Avitag (IL7-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Gly 236 (Accession # P16871-1).
Immunogen Glu 21 - Gly 236
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias IL7Ra,CD127
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15827067
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IL7-H82F8-200UG
200 μg
auf Anfrage
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15837067
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IL7-H82F8-25UG
25 µg
auf Anfrage
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin-7 receptor subunit alpha (IL-7 RA or IL7Ra) is also known as cluster of differentiation 127 (CD127). IL-7 RA is a type I cytokine receptor and is a subunit of the functional Interleukin-7 receptor and thymic stromal lymphopoietin (TSLP) receptors. IL-7 RA has been shown to play a critical role in the development of immune cells called lymphocytes - specifically in a process known as V(D)J recombination[citation needed]. This protein is also found to control the accessibility of a region of the genome that contains the T-cell receptor gamma gene, by STAT5 and histone acetylation.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus, followed by a Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 53.3 kDa. As a result of glycosylation, the protein migrates as 70-100 kDa under reducing (R) condition, and 130-200 kDa under
Spezifikation
Spezifikation
53.3 kDa
Glu 21 - Gly 236
IL7Ra,CD127
Precision Avi
Fc Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Biotinylated Human IL-7 R alpha, Fc,Avitag (IL7-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Gly 236 (Accession # P16871-1).
-20°C
IL-7 R alpha
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins