Learn More
Thermo Scientific™ Biotinyl-Phe-Ala-Asp Fluoromethylketon
Artikelnummer. 15456409
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 15456409
Marke: Thermo Scientific™ J64477.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine zelldurchlässige, biotinylierte Analogie des Cathespin-Inhibitors Z-Phe-Ala-Fluoromethyl-Keton (Z-FA-FMK). Z-FA-FMK hemmt die Cystein-Proteasen, Cathepsine B und L,1
Summenformel Gehäuse C27H36FN5O7S
Formelmasse 593,67
Synonym Biotin-FAD-FMK; Biotin-Phe-Ala-Asp-FMK
Löslichkeit Löslich in DMSO, DMF.
Produkttyp Biotinyl-Phe-Ala-Asp Fluoromethylketon
Form Pulver