Learn More
Biotinyl-6-Aminochinolin, TRC
Artikelnummer. 30240592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240592 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30240592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB016400100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91853-89-3
Summenformel C19H22N4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 370.47
Synonym (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-N-6-quinolinyl-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide;
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-Chinolin-6-ylpentamid
SMILES O=C(CCCC[C@H]1SC[C@H]2NC(=O)N[C@@H]12)Nc3ccc4ncccc4c3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biotinyl-6-aminoquinoline
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N4O2S/c24-17(21-13-7-8-14-12(10-13)4-3-9-20-14)6-2-1-5-16-18-15(11-26-16)22-19(25)23-18/h3-4,7-10,15-16,18H,1-2,5-6,11H2,(H,21,24)(H2,22,23,25)/t15-,16-,18-/m0/s1
Formelmasse 370.1463