Learn More
Invitrogen™ Biotin XX Tyramide SuperBoost™ Kit, Streptavidin
Artikelnummer. 15585055
Click to view available options
Menge:
150 Objektträger
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15585055
Marke: Invitrogen™ B40931
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Targets in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunozytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Zielen in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH). SuperBoost Sets kombinieren die Helligkeit von Alexa Fluor™ Farbstoffen mit der überlegenen Signalverstärkung einer poly-HRP-vermittelten Tyramid-Markierungsreaktion, um eine 10 bis 200 Mal höhere Empfindlichkeit als bei Standardmethoden zu erzielen. Für eine herausragende Forschung liefern SuperBoost Kits deutlichere Ergebnisse und bieten so eine klare Sicht in kritische Bereiche, die mithilfe von Standard-Bildgebungsverfahren nicht erkannt werden können.
SuperBoost Kits sind einfach in der Anwendung und können problemlos an die Standard-ICC-, IHC- oder FISH-Versuchsprotokolle angepasst werden, wobei Zellen oder Gewebe jeglichen Typs verwendet werden. Zellen, die mit einem SuperBoost Kit gekennzeichnet sind, können mit jedem Mikroskop abgebildet werden, wodurch hochauflösende Multiplex-Bilder erzeugt werden. Dieses spezielle Kit enthält Biotin XX Tyramid mit HRP-konjugiertem Streptavidin. Für den Nachweis und die zusätzliche Signalverstärkung wird konjugiertes Streptavidin verwendet, um spezifisch abgelagertes Biotin XX nachzuweisen.
Merkmale des SuperBoost Kits sind u. a.:
• Überlegene Empfindlichkeit für den Nachweis von schwach konzentrierten oder schwer nachweisbaren Zielen durch Fluoreszenzbildgebung
• Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
• Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder – Co-Markierung mit DAPI, sekundären Antikörpern und anderen SuperBoost Kits
• Es werden 10 bis 100 Mal weniger primäre Antikörper benötigt als bei Standard-ICC/IHC/ISH-Versuchen
SuperBoost Kits basieren auf dem Tyramid-Signalamplifikationssystem, das die katalytische Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) verwendet, um eine High-Density-Markierung eines Zielproteins oder einer Nukleinsäuresequenz in situ zu erzeugen. Ein typisches ICC/IHC/ISH-Experiment mit einem SuperBoost Kit erfordert 10 bis 100 Mal weniger primäre Antikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente. SuperBoost Kits bieten eine überlegene spezifische Signalintensität über Hintergrund. Dies ermöglicht eine einfache Optimierung des Protokolls für die Erkennung spezifischer Signale in Proben, bei denen eine hohe endogene Autofluoreszenz beobachtet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Biotin-XX
Menge 150 Objektträger
Inhalt und Lagerung 1 Kit ausreichend für 150 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm) mit: Blockierpuffer (1x), 22,5 ml
  • HRP-konjugiertes Streptavidin (1x), 22,5 ml
  • Biotin-XX Tyramide Reagenz
  • Wasserstoffperoxid (stabilisierte 3%ige Lösung)
  • Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Produktlinie SuperBoost
    Produkttyp Tyramid-Kit