missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Antibody (BTN/36), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30141038
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30141038 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30141038 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP314093CL1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Monoclonal antibody specifically detects Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),In-situ Hybridization,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H)
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon BTN/36
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 58-85-5, coenzyme R, d-biotin, Vitamin B7, vitamin H
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Biotinylated sheep immunoglobulin
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.