Learn More
Biotin-TEG Azid, TRC
Artikelnummer. 30008724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008724 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008724 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB39160010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875770-34-6
Summenformel C18H32N6O5S
Molekulargewicht (g/mol) 444.55
Synonym Azide-PEG3-biotin, N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, (3aS,4S,6aR)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]pentanamid
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@H]1[C@@H]2[C@@H](NC(N2)=O)CS1)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biotin-TEG Azide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H32N6O5S/c19-24-21-6-8-28-10-12-29-11-9-27-7-5-20-16(25)4-2-1-3-15-17-14(13-30-15)22-18(26)23-17/h14-15,17H,1-13H2,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,17-/m0/s1
Formelmasse 444.2155