Learn More
(+)-Biotin (+)-Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30138066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138066 1 g 1 Gramm
30009411 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138066 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3890501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10406-89-0
Summenformel C10 H16 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 260.31
Synonym 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5-oxide, [3aS-(3aα,4β,5α,6aα)]-, Biotin, 5-oxide, (+)- (8CI), Biotin, D-S-oxide (6CI), (+)-Biotin (+)-sulfoxide, Biotin (+)-sulfoxide, Biotin d-sulfoxide, D-Biotin-d-sulfoxide
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2,5-Dioxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]pentansäure
SMILES OC(=O)CCCC[C@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Biotin sulfoxide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N2O4S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-17(7)16)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-,17?/m0/s1
Formelmasse 260.0831