Learn More
(-)-Biotin-Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30008506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008506 50 mg 50 Milligramm
30004500 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008506 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB38904550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3376-83-8
Summenformel C10 H16 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 260.31
Synonym 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5-oxide, [3aS-(3aα,4β,5β,6aα)]-, Biotin, 5-oxide (7CI), Biotin, 5-oxide, (-)- (8CI), Biotin, L-S-oxide (6CI), (-)-Biotin sulfoxide, Biotin l-sulfoxide, Biotin sulfoxide
IUPAC-Name 5-[(3aS,4R,6aR)-2,5-Dioxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]pentansäure
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Biotin Sulfoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N2O4S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-17(7)16)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7+,9-,17?/m0/s1
Formelmasse 260.0831
Reinheit (%) >95%