Learn More
Biotin Sulfon, TRC
Artikelnummer. 30004663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004663 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004663 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3890555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40720-05-6
Summenformel C10 H16 N2 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 276.31
Synonym 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5,5-dioxide, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, Biotin, 5,5-dioxide (7CI), Biotin sulfone
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2,5,5-trioxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansäure
SMILES OC(=O)CCCC[C@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biotin Sulfone
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N2O5S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-18(7,16)17)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Formelmasse 276.078