Learn More
Thermo Scientific™ Biotin-Neuropeptid Y, Mensch, Ratte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Human, Ratte |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 4515.04 |
| Produkttyp | Biotin-Neuropeptide Y, human, rat |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke