missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Biotin-NAD+

Click to view available options
Menge:
131 μg
Packungsgröße:
131 Mikrogramm
Beschreibung
Biotin-NAD+ is a provides a convenient non-isotopic alternative to radiolabeled NAD+ for determination of IC50 values for candidate PARP inhibitors and studies requiring this substrate. Biotinylated-NAD+ allows an indirect measure of PARP activity when biotin incorporation is detected using a conjugated-streptavidin detection system. Acts as a substrate for ADP-ribosylation. Can be used to label and purify biotinyl-ADP ribosylated proteins.
This product is a replacement for R&D Systems product 4670-500-01 .
131 μg is supplied as 500 μl of a 0.25 mM solution in water.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | β-Nicotinamide-N6-[2-[[6-[biotinyl]amino]hexyl]amino]-2-oxoethyl]adenine dinucleotide |
| CAS | 146385-37-7 |
| Menge | 131 μg |
| Summenformel | C39H57N11O17P2S |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur