Learn More
Agilent BioTek Zubehör für den biomagnetischen Separationsträger für Waschgeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16552252 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Typ:
384-Well-Ringmagnet
96-Well-Ringmagnet
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16552252
Marke: Agilent BioTek 7102215
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ermöglicht eine hochfeste biomagnetische Separation
  • Magnetring
  • Außen
  • Zum Einsetzen in biomagnetische Separationsträger von Waschgeräten
  • Perlen, die an den 4-Zone-Ring am Well-Boden gezogen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ 384-Well-Ringmagnet
Zur Verwendung mit (Geräte) 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Multiflo FX Mikrotiterplatten-Waschgerät