Learn More
Agilent BioTek Zubehör für den biomagnetischen Separationsträger für Waschgeräte
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Typ:
384-Well-Ringmagnet
96-Well-Ringmagnet
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Magnetring
- Außen
- Zum Einsetzen in biomagnetische Separationsträger von Waschgeräten
- Perlen, die an den 4-Zone-Ring am Well-Boden gezogen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | 96-Well-Ringmagnet |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Multiflo FX Mikrotiterplatten-Waschgerät |