Learn More
Agilent BioTek Spender-/Abfall-Komplettsysteme mit Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15461541 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Enthält:
Abfallsystem und Dosiersystem mit 10l-Flaschen
Abfallsystem und Dosiersystem mit 4 l-Flaschen
Zur Verwendung mit (Geräte):
405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Microplate Washer
405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät
405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät
Typ:
Spender-/Abfall-Komplettsystem mit hohem Durchfluss
Vollständiges Dispensier-/Entsorgungssystem
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 15461541
Marke: Agilent BioTek 1170532
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Es sind verschiedene Systeme für die Verwendung mit Mikrotiterplatten-Reinigungsgeräten erhältlich
  • Für die Verwendung mit Mikrotiterplatten-Waschgeräten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Abfallsystem und Dosiersystem mit 4 l-Flaschen
Typ Spender-/Abfall-Komplettsystem mit hohem Durchfluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät