Learn More
BioTek™ Cytation 5™ Multimodales Lesegerät
Für die Verwendung mit 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten BioTek Cytation5 Multi-Mode-Lesegeräte arbeiten bei der Multimode-Erkennung mit der patentiertenHybrid Technologie™, die zur vielseitigen Einsetzbarkeit und Verbesserung der Leistungsfähigkeit Hochleistungsfilter mit Monochromatoren variabler Bandbreite kombiniert.
Marke:  BioTek™ CYT5FA
Additional Details : Gewicht : 36.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15330207
  • 52038.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
26-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Monochromatoren mit variabler Bandbreite von 9 nm bis 50 nm in 1-nm-Schritten für ultimative Flexibilität
  • Fluoreszenz, UV-Vis-Absorption, Lumineszenz, gefilterte Lumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz, Fluoreszenzpolarisation und laserbasierte Alpha-Detektionsmodi verfügbar
  • Unterstützung von Live-Zellassays mit CO2/O2-Kontrolle, Inkubation bis 65 °C und Schütteln
  • Quantifizierung von Nukleinsäure und Proteinen mit niedrigem Volumen (2 μl) mit den verfügbaren Take3™-Platten
  • Reagenzien-Doppelinjektormodule erhältlich
  • Leistungsstarke und dennoch anwenderfreundliche Gen5-Software zur effizienten Plattenerfassung, Datenanalyse, Export und Berichterstellung
  • Die aufrüstbare Fluoreszenz-, Hellfeld-, H&E- und Phasenkontrastmikroskopie und die Multimodus-Erkennung bieten leistungsstarke Bildgebung und quantitative Datenerfassung in einem Gerät
Eigenschaften
  • BTCYT5M: Monochromator-Fluoreszenz, Monochromator-UV-Vis-Absorption, zeitaufgelöste Fluoreszenz (Sekundärmodus) und Lumineszenz; Inkubation bis 65 °C und lineares, orbitales und doppelorbitales Schütteln
  • BTCYT5F: Filter/dichroitische Fluoreszenz, Fluoreszenzpolarisation, zeitaufgelöste Fluoreszenz, Lumineszenz und gefilterte Lumineszenz; Inkubation bis 65 °C und lineares, orbitales und doppelorbitales Schütteln
  • BTCYT5MF: Monochromator-Fluoreszenz, Filter-/Dichrom-Fluoreszenz, Monochromator-UV-Vis-Absorption, Fluoreszenz-Polarisation, zeitaufgelöste Fluoreszenz, Lumineszenz und gefilterte Lumineszenz; Inkubation bis 65 °C und lineares, orbitales und doppelorbitales Schütteln
  • BTCYT5FA: Flter/dichroitische Fluoreszenz, Fluoreszenzpolarisation, zeitaufgelöste Fluoreszenz, Lumineszenz, gefilterte Lumineszenz und Laser AlphScreen/AlphaLISA; Inkubation bis 65 °C und lineares, orbitales und doppelorbitales Schütteln
  • BTCYT5MFA: Monochromator-Fluoreszenz, Filter-/Dichrom-Fluoreszenz, Monochromator UV-Vis-Absorption, Fluoreszenz-Polarisation, zeitaufgelöste Fluoreszenz, Lumineszenz, gefilterte Lumineszenz und Laser AlphaScreen/AlphaLISA; Inkubation bis 65 °C und lineares, orbitales und doppelorbitales Schütteln
Spezifikation
Spezifikation
Multi-Mode Only Configuration
Ein Filterwürfel mit zwei Filterpaaren (standardmäßig blau - ex 360/40 nm, Spiegel 400 nm Cutoff, em 460/40 nm und grün - ex 485/20 nm, Spiegel 510 nm Cutoff, em 528/20 nm) und einem Alpha-Filterwürfelsatz; Gen 5 Standard-Software
Filterbasierte Fluoreszenz, laserbasierte Anregung für Alpha-Assays
CYT5FA