Learn More
Agilent BioTek Complete Waste System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4704675 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Typ:
Spender-/Abfall-Komplettsystem mit hohem Durchfluss
Zur Verwendung mit (Geräte):
EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät
ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15645437
Marke: Agilent BioTek 7100751
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Provides supply and waste containment with optimal evacuation efficiency for 384- and 1536-well microplates
  • Umfasst ein vollständiges Abfallsystem mit hohem Durchfluss und ein komplettes Dispensiersystem
  • 115 V/230 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Spender-/Abfall-Komplettsystem mit hohem Durchfluss
Zur Verwendung mit (Geräte) ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät