Learn More
Agilent BioTek Complete Waste System
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Typ:
Spender-/Abfall-Komplettsystem mit hohem Durchfluss
Zur Verwendung mit (Geräte):
EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät
ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Umfasst ein vollständiges Abfallsystem mit hohem Durchfluss und ein komplettes Dispensiersystem
- 115 V/230 V
Specifications
Specifications
| Enthält | 115-V-Vakuumpumpeneinheit mit hohem Durchfluss, Vakuumset mit Füllstandmessung mit 10 l-Flaschen, Dispensiersystem mit 10 l-Flaschen |
| Spannung | 115/230 V |
| Typ | Spender-/Abfall-Komplettsystem mit hohem Durchfluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät |