Learn More
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender – Kassetten
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μ bis 3000 μl
5 bis 2500 μl
500 nl bis 50 μl
8 μ to 30.000 μl
Schritten:
10 μl
1 μl
5 μl
Nicht zutreffend
Spitzentyp:
Kunststoff
Kunststoff, mit großer Bohrung
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender RAD peri Kassette
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μ bis 3000 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender |
| Schritten | 10 μl |
| Spitzentyp | Stahl |