Learn More
Agilent BioTek Zubehör für Flüssigkeitsspender, Spritzenpumpen-Spenderschlauch und Rückschlagventil
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender oder MultiFlo Spender
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spritzenpumpen-Ersatzdispensierschlauch und Rückschlagventil-Kit: Teflon-gefüttert, DMSO- und Acetonitril-kompatibel (nicht autoklavierbar, aber kompatibel mit der autoklavierbaren Spritzenmodul-Hardware).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender oder MultiFlo Spender |
| Enthält | Schlauch- und Rückschlagventilsatz |