Learn More
Agilent BioTek BioStack Automatische Stapelmaschine für Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17257909 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
BioStack 3 Mikrotiterplatten-Stapler
BioStack 4 Mikrotiterplatten-Stapler
BioStack Mikrotiterplatten-Stapler
Biostack NEO-Mikrotiterplatten-Stapler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17257909
Marke: Agilent BioTek BSTCK2WRSN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Includes
Ein Messgeräte-Integrationskit, Verbindungskabel, Bedienungsanleitung, Mikrotiterplatten-Sockel zum Laden und Entladen von Stapeln, Wartungskit.
Kompakter und vielseitiger Mikrotiterplatten-Stapler, der mit Waschgeräten, Spendern, Detektoren und Bildgebungssystemen von BioTek'kompatibel ist
Der BioTek BioStack Mikrotiterplatten-Stapler ist ein kompakter und vielseitiger Mikrotiterplatten-Stapler, der mit Agilent BioTek Waschgeräten, Dispensern, Plattenlesegeräten und Bildgebungssystemen kompatibel ist. Die schnellen Plattenaustauschgeschwindigkeiten ermöglichen einen höheren Durchsatz, eine höhere Effizienz und eine höhere Produktivität
BioStack ist für Assay-Arbeitsabläufe mit Platten mit 24 bis 1563 Wells geeignet. Mikroskopobjektträger können für die Bildgebung mit den kundenspezifischen BioTek Objektträgerhaltern gestapelt werden. Der BioTek BioStack 4 ist ein Stapler für Mikroplatten mit Deckel-Abnahmefunktion, der die Handhabung von Mikroplatten mit Deckel für empfindliche zellbasierte Assays automatisiert und einen vollständig unbeaufsichtigten automatisierten Betrieb ermöglicht.
Certifications
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Hertz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Operating Temperature Range (Metric) 18 bis 40 °C
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Tiefe (angloamerikanisch) 18,5 in.
Tiefe (metrisch) 47 cm
Aufnahmevermögen 10-, 30- und 50-Platten-Stapel sind abnehmbar und austauschbar; 96-/384-Well-Platten: Bis zu 50 Platten; 1536-Well-Platten: Bis zu 75 Platten
Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 %
Enthält Ein Messgerät-Integrationskit, Verbindungskabel, Bedienungsanleitung, Mikrotiterplatten-Sockel zum Laden und Entladen von Stapeln, Wartungskit
Plattentyp ANSI/SBS Standard und flache 96-, 384- und 1536-Well-Platten, maximale Plattenhöhe 14,6 mm
Software LHC v 2.12 für Geräte zur Flüssigkeitshandhabung (optional); Gen5 2.01 für Lesegeräte
Gewicht (angloamerikanisch) < 25 lb.
Gewicht (metrisch) 11,3 kg
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 18 cm
Produkttyp BioStack Mikrotiterplatten-Stapler