Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A Ausschwingrotor
Artikelnummer. p-6071188 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
BIOShield 1000A Ausschwingrotor mit selbstfettender Slide Coat Oberfläche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15173169
Marke: Thermo Scientific™ 75003182
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zentrifugieren Sie häufig verwendete Röhrchen sicher und aerosoldicht bei Drehzahlen von bis zu 7164 x g mit dem Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A Ausschwingrotor.
Im Lieferumfang enthalten:
Rotorkörper, mit Windkessel, Becher, aerosoldichter Deckel und Rotorhandbuch
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Zentrifugen
Empfohlen für:
Blutauftrennungen, Zellkulturen sowie mikrobiologische Anwendungen
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter (4/Satz) sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BIOShield 1000A Ausschwingrotor mit selbstfettender Slide Coat Oberfläche
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 x 250 ml
Max. RZB 7.164 × g
Max. Geschwindigkeit 6.000 U/min
Radius (metrisch) 178 mm
Max. Schlauchlänge 130 mm
Max. Röhrchendurchmesser 63 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F
Winkel 90°
Zertifizierung/Konformität Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Biocontainment Ja