Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000 A Rotoradapter
Artikelnummer. 11864501 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 mL
konisches 15-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11864501
Marke: Thermo Scientific™ 75003643
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erhöhen Sie die Vielseitigkeit des Rotors mit den Thermo Scientific™ BioShield™ 1000  A Rotoradaptern, die 15/50 ml konische Schläuche unterstützen.
Bestellinformationen:
Eine Vielzahl anderer Adapter (erhältlich in Vierersätzen, sofern nicht anders angegeben) sind für den Einsatz mit dem BIOShield 1000A-Rotor (75-003-603) und dem TX-750-Ausschwingrotor mit rechteckingen Becher (75-003-607/75-003-614) erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Konisch
Fassungsvermögen 50 mL
Röhrchengröße 50 mL