Learn More
Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly for use with Single-Use Bioreactors
Bioreactor Probe Assembly for HyPerforma™ and DynaDrive™ Single-use Bioreactors.
1745.00 CHF - 2470.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Material | Silicone |
Zur Verwendung mit | HyPerforma™ Single-use Bioreactors, DynaDrive™ Single-use Bioreactors |
Farbe | Clear |
Produkttyp | Probe Assembly |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30040280
|
Thermo Scientific™
SH30720.02 |
Kleenpak Connector |
1745.00 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
30040274
|
Thermo Scientific™
SH30720.03 |
Aseptiquick G Connector |
2470.00 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- The Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly (nonsterile) is used to package the pH and DO probes for sterilization and to aseptically connect them to the BPCs for Thermo Scientific™ Single-Use Bioreactors.
Spezifikation
Autoclavable | |
HyPerforma™ Single-use Bioreactors, DynaDrive™ Single-use Bioreactors | |
Probe Assembly |
Silicone | |
Clear |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly for use with Single-Use Bioreactors